Tisk…
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14996.0250 8.14996.1000
8.14996.0250EA 1970 CZK
8.14996.0250 8.14996.1000
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
Vzorec: C₅H₁₀O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004199
CAS číslo: 4767-03-7
EINECS: 225-306-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 188 - 191 °C
Molar Mass 134.13 g/mol
Flash Point 150 °C
pH 2.6 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 300 °C