2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
147970010
147975000
147970050
ACRO147970010EA
4010
CZK
ACRO147970010
ACRO147975000
ACRO147970050
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid 98%
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
Vzorec:
C₅H₁₀O₄ Bod tání: 185…190 °C Bod vzplanutí: >150 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004199 CAS číslo: 4767-03-7 EINECS: 225-306-3 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |