Tisk…
Potassium thioacetate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
221300250 221301000 221305000
ACRO221300250EA 3020 CZK
ACRO221300250 ACRO221301000 ACRO221305000
Potassium thioacetate 98%
Potassium thioacetate
Vzorec: C₂H₃KOS
Bod tání: 173…176 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00137704
CAS číslo: 10387-40-3
EINECS: 233-848-7
UN: 3335
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %
Solubility (10 % in water) Clear
pH ≤11 (10 % in water)