Tisk…
Formamidine acetate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14653.0100 8.14653.0500
8.14653.0100EA 2940 CZK
8.14653.0100 8.14653.0500
Formamidine acetate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Formamidine acetate
Vzorec: C₃H₈N₂O₂
MW: 104.11
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012866
CAS číslo: 3473-63-0
EINECS: 222-442-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 832 g/l (20 °C)
Melting Point 156 - 160 °C
Molar Mass 104.11 g/mol
pH 8 (400 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 565 °C