Tisk…
Formamidine acetate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
119711000 119715000
ACRO119711000EA 1820 CZK
ACRO119711000 ACRO119715000
Formamidine acetate 99%
Formamidine acetate
Vzorec: C₃H₈N₂O₂
MW: 104.11
Bod tání: 157…161 °C
Hustota: 1.124 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012866
CAS číslo: 3473-63-0
EINECS: 222-442-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure