Methyl carbazate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methyl hydrazinecarboxylate, Methyl hydrazinocarboxylate
166141000
166145000
166140025
ACRO166141000EA
1810
CZK
ACRO166141000
ACRO166145000
ACRO166140025
Methyl carbazate 97%
Methyl carbazate
Vzorec:
C₂H₆N₂O₂ Bod varu: 108 °C (12 mmHg) Bod tání: 68…73 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007594 CAS číslo: 6294-89-9 EINECS: 228-560-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to pink Crystalline powder or crystals or platelets |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 68 to 73 °C |
GC | ≥96.0 % |