Ethyl carbazate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
118200250
118201000
118205000
ACRO118200250EA
1430
CZK
ACRO118200250
ACRO118201000
ACRO118205000
Ethyl carbazate 97%
Ethyl carbazate
Vzorec:
C₃H₈N₂O₂ Bod varu: 108…110 °C (22 mmHg) Bod tání: 44…48 °C Bod vzplanutí: 86 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007595 CAS číslo: 4114-31-2 EINECS: 223-903-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to almost white (May have a pink hue) Crystals and/or chunks or fused solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 42 to 48 °C |
GC | ≥96.0 % |
Chloride (Cl) | ≤20 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤20 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |
Insoluble matter | ≤0.01 % |