Tisk…
tert-Butyl carbazate 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: tert-Butyl hydrazinecarboxylate
107880250 107881000 107885000
ACRO107880250EA 3200 CZK
ACRO107880250 ACRO107881000 ACRO107885000
tert-Butyl carbazate 99%
tert-Butyl carbazate
Vzorec: C₅H₁₂N₂O₂
MW: 132,16 g/mol
Bod varu: 63…65 °C (,1 mmHg)
Bod tání: 37…41 °C
Hustota: 1,02 g/cm³
Bod vzplanutí: 91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007593
CAS číslo: 870-46-2
EINECS: 212-795-3
UN: 2926
ADR: 4.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Lumps
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %