Tisk…
2-Iodoethanol 99% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
175500100 175500500 175502500
ACRO175500100EA 1870 CZK
ACRO175500100 ACRO175500500 ACRO175502500
2-Iodoethanol 99% stabilizovaný
2-Iodoethanol
Vzorec: C₂H₅IO
Bod varu: 172…175 °C (760 mmHg)
Hustota: 2,205 g/cm³
Bod vzplanutí: 65 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002830
CAS číslo: 624-76-0
EINECS: 210-861-6
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5690 to 1.5720 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer copper