Tisk…
Hydrid hlinito-lithný 1 M in THF, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Aluminium lithium hydride, Lithium tetrahydridoaluminate
199491000 199498000
199491000.EA 1740 CZK
199491000. 199498000.
Hydrid hlinito-lithný 1 M in THF, AcroSeal®
Hydrid hlinito-lithný
Vzorec: H₄AlLi
MW: 37.95
Bod tání: 125
Bod vzplanutí: –17 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011075
CAS číslo: 16853-85-3
EINECS: 240-877-9
UN: 1411
ADR: 4.3 I
Merck Index: 13,00348
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Turbid grey Solution
Titration Iodometric 3.9 to 4.5 % (as LiAlH4)