Tisk…
Oxalyldichlorid 2.0 M in dichloromethane, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Oxalyl chloride
369181000 369188000
369181000.EA 1870 CZK
369181000. 369188000.
Oxalyldichlorid 2.0 M in dichloromethane, AcroSeal®
Oxalyldichlorid
Vzorec: C₂Cl₂O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000704
CAS číslo: 79-37-8
EINECS: 201-200-2
UN: 2922
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Titration Argentometric 1.9 to 2.1 M