Tisk…
Acethylchlorid 1 M in dichloromethane, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
387741000 387748000
387741000.EA 1640 CZK
387741000. 387748000.
Acethylchlorid 1 M in dichloromethane, AcroSeal®
Acethylchlorid
Vzorec: C₂H₃ClO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000719
CAS číslo: 75-36-5
EINECS: 200-865-6
UN: 2922
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Solution
Titration Argentometric 0.9 to 1.1 M