(±)-Methyl-2-chloropropionate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20331.0250
8.20331.1000
8.20331.0250EA
2560
CZK
8.20331.0250
8.20331.1000
(±)-Methyl-2-chloropropionate, Sigma-Aldrich®
(±)-Methyl-2-chloropropionate
Vzorec:
C₄H₇ClO₂ MW: 122,55 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000863 CAS číslo: 17639-93-9 EINECS: 241-624-5 UN: 2933 ADR: 3,III |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | (20 °C) practically insoluble |
Molar Mass | 122.55 g/mol |
Boiling Point | 127 - 129 °C |
Vapor Pressure | 30 hPa (20 °C) |
Flash Point | 36 °C DIN 51755 Part 1 |
Explosion Limit | 2.8 - 13.9 %(V) |
Density | 1.13 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6 - 7 (H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 430 °C DIN 51794 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...