Tisk…
(±)-Methyl-2-chloropropionate ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A18541.0B A18541.0I A18541.30
A18541.0BEA 7490 CZK
A18541.0B A18541.0I A18541.30
(±)-Methyl-2-chloropropionate ≥97%
(±)-Methyl-2-chloropropionate
Purity: 97% CAS No.: 17639-93-9 Molecular Formula: C4H7ClO2 Formula Weight: 122.55 Flash Point: 38°(100°F) Refractive Index: 1.4170 Melting Point: -10° Boiling Point: 132-133° Beilstein Reference: 1421535 UN No.: 2933 MDL No.: MFCD00000863
Vzorec: C₄H₇ClO₂
MW: 122,55 g/mol
Bod varu: 132…133 °C
Bod tání: < –10 °C
Hustota: 1,140
Bod vzplanutí: 38 °C (100 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000863
CAS číslo: 17639-93-9
EINECS: 241-624-5
UN: 2933
ADR: 3,III