(±)-Methyl-2,3-dichloropropionate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Methyl 2,3-dichloropropanoate
B21993.14
B21993.22
B21993.36
B21993.14EA
1220
CZK
B21993.14
B21993.22
B21993.36
(±)-Methyl-2,3-dichloropropionate ≥98%
(±)-Methyl-2,3-dichloropropionate
Purity: 98%
CAS No.: 3674-09-7
Molecular Formula: C4H6Cl2O2
Formula Weight: 157.00
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.4530
Boiling Point: 91-92°/50mm
Beilstein Reference: 1701891
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000944
Vzorec:
C₄H₆Cl₂O₂ MW: 157 Bod varu: 91…92 °C (50 mmHg) Hustota: 1.326 Bod vzplanutí: 87 °C (188 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000944 CAS číslo: 3674-09-7 EINECS: 222-940-2 UN: 3265 ADR: 8 III |