(±)-2-Bromopropionyl chloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B23662.09
B23662.18
B23662.09EA
2240
CZK
B23662.09
B23662.18
(±)-2-Bromopropionyl chloride ≥98%
(±)-2-Bromopropionyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 7148-74-5
Molecular Formula: CH3CHBrCOCl
Formula Weight: 171.43
Flash Point: 51°(125°F)
Refractive Index: 1.4780
Boiling Point: 131-133°
Beilstein Reference: 773800
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000711
Vzorec:
C₃H₄BrClO Bod varu: 131…133 °C Hustota: 1,700 Bod vzplanutí: 51 °C (125 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000711 CAS číslo: 7148-74-5 EINECS: 230-466-2 UN: 2920 ADR: 8,II |