Tisk…
(±)-2-Bromopropionyl bromide ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B22504.22 B22504.36
B22504.22EA 1340 CZK
B22504.22 B22504.36
(±)-2-Bromopropionyl bromide ≥97%
(±)-2-Bromopropionyl bromide
Purity: 97% CAS No.: 563-76-8 Molecular Formula: CH3CHBrCOBr Formula Weight: 215.88 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5210 Boiling Point: 48-50°/10mm Beilstein Reference: 1071331 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000142
Vzorec: C₃H₄Br₂O
MW: 215.87
Bod varu: 48…50 °C (10 mmHg)
Hustota: 2.061
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000142
CAS číslo: 563-76-8
EINECS: 209-261-7
UN: 3265
ADR: 8 II