Tisk…
2-Methoxybenzothiazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
707104-1G 707104-5G
SIAL707104-1GEA 0 CZK
SIAL707104-1G SIAL707104-5G
2-Methoxybenzothiazole, Sigma-Aldrich®
2-Methoxybenzothiazole
Vzorec: C₈H₇NOS
MW: 165,22 g/mol
CAS číslo: 63321-86-8