Tisk…
1-Aminobenzotriazole 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
348641000 348642500
ACRO348641000EA 2630 CZK
ACRO348641000 ACRO348642500
1-Aminobenzotriazole 98%
1-Aminobenzotriazole
Vzorec: C₆H₆N₄
Bod tání: 81…85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00132902
CAS číslo: 1614-12-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 85 °C
HPLC ≥97.5 %