Sesamol-(3,4-(methylenedioxy)phenol), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
S3003-25G-A
S3003-5G-A
SIALS3003-25G-AEA
2780
CZK
SIALS3003-25G-A
SIALS3003-5G-A
Sesamol-(3,4-(methylenedioxy)phenol), Sigma-Aldrich®
Sesamol-(3,4-(methylenedioxy)phenol)
Vzorec:
C₇H₆O₃ |
MDL Number:
MFCD00005827 CAS číslo: 533-31-3 EINECS: 208-561-5 |