Tisk…
Sesamol-(3,4-(methylenedioxy)phenol) 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
132690250 132690050 132691000
ACRO132690250EA 2550 CZK
ACRO132690250 ACRO132690050 ACRO132691000
Sesamol-(3,4-(methylenedioxy)phenol) 98%
Sesamol-(3,4-(methylenedioxy)phenol)
Vzorec: C₇H₆O₃
Bod tání: 63…65 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005827
CAS číslo: 533-31-3
EINECS: 208-561-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to beige Crystalline powder (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 65 °C
Water ≤0.2 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +80.0° to +90.0° (20 °C, 589 nm) (c=1, water, after 5 hours)