Tisk…
3,4-(Methylenedioxy)aniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 5-Amino-1,3-benzodioxole
161497-10G 161497-50G
SIAL161497-10GEA 1290 CZK
SIAL161497-10G SIAL161497-50G
3,4-(Methylenedioxy)aniline, Sigma-Aldrich®
3,4-(Methylenedioxy)aniline
Vzorec: C₇H₇NO₂
MDL Number: MFCD00005832
CAS číslo: 14268-66-7
EINECS: 238-161-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III