Tisk…
Chlorid jodný 1 M in dichloromethane
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Iodochloride
370741000 370748000
ACRO370741000EA 3090 CZK
ACRO370741000 ACRO370748000
Chlorid jodný 1 M in dichloromethane
Chlorid jodný
Vzorec: ClI
MW: 162,36 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011354
CAS číslo: 7790-99-0
EINECS: 232-236-7
UN: 2922
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange to red to brown Solution
Titration with Na2S2O3 0.95 to 1.05 M