Tisk…
2-Imidazolidinethione for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20696.0250 8.20696.1000
8.20696.0250EA 1750 CZK
8.20696.0250 8.20696.1000
2-Imidazolidinethione for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-Imidazolidinethione
Vzorec: C₃H₆N₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005276
CAS číslo: 96-45-7
EINECS: 202-506-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 8 g/l (20 °C)
Melting Point 196 - 199 °C
Molar Mass 102.16 g/mol
Bulk Density 750 - 900 kg/m3
Vapor Pressure 0.2 hPa (170 °C)
Flash Point 253 °C
Density 1.4 g/cm3 (20 °C)