Tisk…
2-Imidazolidinethione 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Mercaptoimidazoline, Ethlenethiourea, Ethylenethiourea, 2-Imidazolidinethione
122030010 122032500
ACRO122030010EA 4560 CZK
ACRO122030010 ACRO122032500
2-Imidazolidinethione 98%
2-Imidazolidinethione
Vzorec: C₃H₆N₂S
MW: 102.16
Bod tání: 197…201 °C
Bod vzplanutí: 252 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005276
CAS číslo: 96-45-7
EINECS: 202-506-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 196 to 200 °C
HPLC ≥97.5 %
Stabilizer Approx 500 ppm hydroquinone