Tisk…
Oxetane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
T76201-10G T76201-5G
SIALT76201-10GEA 7190 CZK
SIALT76201-10G SIALT76201-5G
Oxetane, Sigma-Aldrich®
Oxetane
Vzorec: C₃H₆O
MDL Number: MFCD00005167
CAS číslo: 503-30-0
EINECS: 207-964-3