Tisk…
(±)-Methyl-2-bromopropionate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
167185-100G 167185-25G
SIAL167185-100GEA 2100 CZK
SIAL167185-100G SIAL167185-25G
(±)-Methyl-2-bromopropionate, Sigma-Aldrich®
(±)-Methyl-2-bromopropionate
Vzorec: C₄H₇BrO₂
MDL Number: MFCD00000143
CAS číslo: 5445-17-0
EINECS: 226-642-3