Tisk…
(±)-Ethyl-2-bromopropionate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: DL-Ethyl 2-bromopropionate, Ethyl 2-bromopropionate
M-Clarity™ quality level = MQ200
E14551-100G E14551-250G E14551-25G
SIALE14551-100GEA 2920 CZK
SIALE14551-100G SIALE14551-250G SIALE14551-25G
(±)-Ethyl-2-bromopropionate, Sigma-Aldrich®
(±)-Ethyl-2-bromopropionate
Vzorec: C₅H₉BrO₂
MDL Number: MFCD00000144
CAS číslo: 535-11-5
EINECS: 208-609-5
UN: 1992
ADR: 3,III