Tisk…
Cyclohexyl methyl ketone 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B21000.14 B21000.06 B21000.22
B21000.14EA 4020 CZK
B21000.14 B21000.06 B21000.22
Cyclohexyl methyl ketone 95%
Cyclohexyl methyl ketone
Purity: 95% CAS No.: 823-76-7 Molecular Formula: C8H14O Formula Weight: 126.20 Flash Point: 66°(151°F) Physical Form: Liquid Density: 0.917 Refractive Index: 1.4520 Melting Point: -34° Boiling Point: 181-183° Beilstein Reference: 507229 MDL No.: MFCD00040418
Vzorec: C₈H₁₄O
Bod varu: 181…183 °C
Bod tání: –34 °C
Hustota: 0,917
Bod vzplanutí: 66 °C (151 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040418
CAS číslo: 823-76-7
EINECS: 212-517-0