Tisk…
Triphenylphosphonium bromide 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Triphenylphosphine hydrobromide
269090250 269091000 269090050
ACRO269090250EA 2700 CZK
ACRO269090250 ACRO269091000 ACRO269090050
Triphenylphosphonium bromide 99%
Triphenylphosphonium bromide
Vzorec: C₁₈H₁₆BrP
MW: 343.2
Bod tání: 196…199 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00035107
CAS číslo: 6399-81-1
EINECS: 229-012-6
UN: 3261
ADR: 8 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %