Tisk…
1-Amino-4-methylpiperazine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Methylpiperazin-1-amine
L19108.22 L19108.14
L19108.22EA 3350 CZK
L19108.22 L19108.14
1-Amino-4-methylpiperazine 98%
1-Amino-4-methylpiperazine
Purity: 98% CAS No.: 6928-85-4 Molecular Formula: C5H13N3 Formula Weight: 115.18 Flash Point: 70°(158°F) Refractive Index: 1.4840 Boiling Point: 172-175° Beilstein Reference: 103334 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00006154
Vzorec: C₅H₁₃N₃
Bod varu: 172…175 °C
Hustota: 0,960
Bod vzplanutí: 70 °C (158 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006154
CAS číslo: 6928-85-4
EINECS: 230-053-7
ADR: 8,III