Tisk…
1-Amino-4-methylpiperazine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Methylpiperazin-1-amine
251390250 251391000
ACRO251390250EA 1660 CZK
ACRO251390250 ACRO251391000
1-Amino-4-methylpiperazine 99%
1-Amino-4-methylpiperazine
Vzorec: C₅H₁₃N₃
Bod vzplanutí: 62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006154
CAS číslo: 6928-85-4
EINECS: 230-053-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4860 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %