Tisk…
1-Benzyl-2-pyrrolidinone 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: 1-Benzylpyrrolidin-2-one
154120250 154121000
ACRO154120250EA 920 CZK
ACRO154120250 ACRO154121000
1-Benzyl-2-pyrrolidinone 97%
1-Benzyl-2-pyrrolidinone
Vzorec: C₁₁H₁₃NO
MW: 175,23 g/mol
Hustota: 1,09 g/cm³
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003195
CAS číslo: 5291-77-0
EINECS: 226-131-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5530 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure