Tisk…
Isopentyl propionate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14845.0025 8.14845.0100
8.14845.0025EA 919 CZK
8.14845.0025 8.14845.0100
Isopentyl propionate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Isopentyl propionate
Vzorec: C₈H₁₆O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00048611
CAS číslo: 105-68-0
EINECS: 203-322-1
UN: 3272
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Melting Point -73 °C
Molar Mass 144.21 g/mol
Boiling Point 160 °C
Flash Point 46 °C
Explosion Limit 1 %(V)
Density 0.869 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 370 °C