Isobutyl propionate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
W221201-1KG-K
W221201-4KG-K
SIALW221201-1KG-KEA
4070
CZK
SIALW221201-1KG-K
SIALW221201-4KG-K
Isobutyl propionate, Sigma-Aldrich®
Isobutyl propionate
Vzorec:
C₇H₁₄O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009307 CAS číslo: 540-42-1 EINECS: 208-746-0 UN: 1914 ADR: 3,III |