4-Nitrophenyl palmitate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
N2752-1G
N2752-5G
SIALN2752-1GEA
2870
CZK
SIALN2752-1G
SIALN2752-5G
4-Nitrophenyl palmitate, Sigma-Aldrich®
4-Nitrophenyl palmitate
Vzorec:
C₂₂H₃₅NO₄ |
MDL Number:
MFCD00047732 CAS číslo: 1492-30-4 EINECS: 216-084-9 |