Tisk…
Lithium azide 20% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
480525-100G 480525-25G
SIAL480525-100GEA 17920 CZK
SIAL480525-100G SIAL480525-25G
Lithium azide 20% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Lithium azide
Vzorec: LiN₃
MDL Number: MFCD00041956
CAS číslo: 19597-69-4
EINECS: 243-177-1