Tisk…
Lithium azide 20% in water, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
335360250 335361000
ACRO335360250EA 4890 CZK
ACRO335360250 ACRO335361000
Lithium azide 20% in water, pure
Lithium azide
Vzorec: LiN₃
MW: 48.96 g/mol
Bod varu: 103
Hustota: 1.83
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041956
CAS číslo: 19597-69-4
EINECS: 243-177-1
UN: 3287
ADR: 6.1 I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Solution
Titration Argentometric 17 to 23 %