Tisk…
3,3'-Dithiodipropionic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3,3-Dithiodipropionic Acid
109010-250G 109010-50G
SIAL109010-250GEA 2440 CZK
SIAL109010-250G SIAL109010-50G
3,3'-Dithiodipropionic acid, Sigma-Aldrich®
3,3'-Dithiodipropionic acid
Vzorec: C₆H₁₀O₄S₂
MW: 210,28 g/mol
MDL Number: MFCD00002780
CAS číslo: 1119-62-6
EINECS: 214-284-0