3,3'-Dithiodipropionic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
3,3-Dithiodipropionic Acid
109010-250G
109010-50G
SIAL109010-250GEA
2440
CZK
SIAL109010-250G
SIAL109010-50G
3,3'-Dithiodipropionic acid, Sigma-Aldrich®
3,3'-Dithiodipropionic acid
Vzorec:
C₆H₁₀O₄S₂ MW: 210,28 g/mol |
MDL Number:
MFCD00002780 CAS číslo: 1119-62-6 EINECS: 214-284-0 |