Tisk…
3,3'-Dithiodipropionic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
148900500 148902500
ACRO148900500EA 809 CZK
ACRO148900500 ACRO148902500
3,3'-Dithiodipropionic acid 98%
3,3'-Dithiodipropionic acid
Vzorec: C₆H₁₀O₄S₂
Bod tání: 155…158 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002780
CAS číslo: 1119-62-6
EINECS: 214-284-0
UN: 3335
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 158 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %