Tisk…
5-Amino-2-methylbenzothiazole 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Methylbenzo[d]thiazol-5-amine, 2-Methyl-1,3-benzothiazol-5-amine
B23631.04 B23631.09
B23631.04EA 1930 CZK
B23631.04 B23631.09
5-Amino-2-methylbenzothiazole 99%
5-Amino-2-methylbenzothiazole
Purity: 99% CAS No.: 13382-43-9 Molecular Formula: C8H8N2S Formula Weight: 164.22 MDL No.: MFCD00226291
Vzorec: C₈H₈N₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00226291
CAS číslo: 13382-43-9