Tisk…
Ethyl-3,3-diethoxypropionate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
269640050 269640250 269641000
ACRO269640050EA 890 CZK
ACRO269640050 ACRO269640250 ACRO269641000
Ethyl-3,3-diethoxypropionate 98%
Ethyl-3,3-diethoxypropionate
Vzorec: C₉H₁₈O₄
Bod varu: 95 °C (17 mmHg)
Hustota: 0,97 g/cm³
Bod vzplanutí: 93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009865
CAS číslo: 10601-80-6
EINECS: 234-223-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %