Butyl phosphate (mixture of mono and diesters) zS, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
MQ200
8.20251.0100
8.20251.1000
8.20251.0100EA
1170
CZK
8.20251.0100
8.20251.1000
Butyl phosphate (mixture of mono and diesters) zS, Sigma-Aldrich®
Butyl phosphate (mixture of mono and diesters)
Storage Temperature:
Ambient |
CAS číslo:
12788-93-1 EINECS: 235-826-2 UN: 1718 ADR: 8 III |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | (20 °C) partly soluble |
Boiling Point |
|
Flash Point |
|
Density | 1.13 g/cm3 (20 °C) |
Synonyms | Dibutyl phosphate, Phosphoric acid butyl ester |