Tisk…
Aluminium tri-sec-butanolate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Aluminium Tri-sec-butylate, Aluminum s-butoxide, Aluminium tri-sec-butoxide
191215000 191210025 191211000
ACRO191215000EA 3940 CZK
ACRO191215000 ACRO191210025 ACRO191211000
Aluminium tri-sec-butanolate 97%
Aluminium tri-sec-butanolate
Vzorec: C₁₂H₂₇AlO₃
Bod varu: 200…206 °C (30 mmHg)
Hustota: 0,96 g/cm³
Bod vzplanutí: 27 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009327
CAS číslo: 2269-22-9
EINECS: 218-871-2
UN: 1993
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear to slightly hazy colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
Assay ≥96.0 % (ex Al)