Tisk…
Tris(2-ethylhexyl)phosphate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
289922-25ML 289922-500ML
SIAL289922-25MLEA 1320 CZK
SIAL289922-25ML SIAL289922-500ML
Tris(2-ethylhexyl)phosphate, Sigma-Aldrich®
Tris(2-ethylhexyl)phosphate
Vzorec: C₂₄H₅₁O₄P
MDL Number: MFCD00009491
CAS číslo: 78-42-2
EINECS: 201-116-6