Tisk…
Palmitoleic acid
Dodavatel: Cayman Chemical
10009871-1 10009871-5 10009871-100 10009871-500
CAYM10009871-1EA 7570 CZK
CAYM10009871-1 CAYM10009871-5 CAYM10009871-100 CAYM10009871-500
Palmitoleic acid
Palmitoleic acid
Vzorec: C₁₆H₃₀O₂
MDL Number: MFCD00004437
CAS číslo: 373-49-9
EINECS: 206-765-9