Tisk…
Palmitoleic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (Z)-Hexadec-9-enoic acid
376910010 376910050 376912500
ACRO376910010EA 7690 CZK
ACRO376910010 ACRO376910050 ACRO376912500
Palmitoleic acid 99%
Palmitoleic acid
Vzorec: C₁₆H₃₀O₂
MW: 254.41
Bod varu: 162 °C (.6 mmHg)
Bod tání: .5 °C
Hustota: 0.894 g/cm³
Bod vzplanutí: 62 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004437
CAS číslo: 373-49-9
EINECS: 206-765-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %