Tisk…
Azetidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
281069-1G 281069-250MG
SIAL281069-1GEA 13810 CZK
SIAL281069-1G SIAL281069-250MG
Azetidine, Sigma-Aldrich®
Azetidine
Vzorec: C₃H₇N
MW: 57,1 g/mol
MDL Number: MFCD00005165
CAS číslo: 503-29-7
EINECS: 207-963-8