Tisk…
Azetidine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
296730010 296732500 296730050
ACRO296730010EA 5560 CZK
ACRO296730010 ACRO296732500 ACRO296730050
Azetidine 98%
Azetidine
Vzorec: C₃H₇N
Bod varu: 61…62 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,85 g/cm³
Bod vzplanutí: –20 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005165
CAS číslo: 503-29-7
EINECS: 207-963-8
UN: 2733
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %