Tisk…
tert-Amyl ethyl ether
Dodavatel: abcr
AB171118.0025 AB171118.0005
ABCRAB171118.0025EA 0 CZK
ABCRAB171118.0025 ABCRAB171118.0005
tert-Amyl ethyl ether
tert-Amyl ethyl ether
Vzorec: C₇H₁₆O
MDL Number: MFCD01727266
CAS číslo: 919-94-8
UN: 3271
ADR: 3,II